tert-Butyl l-valinate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutanoate, H-Val-OtBu
OR923559-25G
OR923559-5G
OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA
180
EUR
APOSOR923559-25G
APOSOR923559-5G
APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Formel:
C₉H₁₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00056147 CAS-Nummer: 13211-31-9 |