cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR923565-1G OR923565-5G
APOSOR923565-1GEA 543 EUR
APOSOR923565-1G APOSOR923565-5G
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130,142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23106032
CAS-Nummer: 1384855-41-7