Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923597-1G OR923597-250MG
APOSOR923597-1GEA 719 EUR
APOSOR923597-1G APOSOR923597-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molecular Weight: 185.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11106791
CAS-Nummer: 21576-27-2