(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923728-1G OR923728-5G
APOSOR923728-1GEA 87 EUR
APOSOR923728-1G APOSOR923728-5G
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269693
CAS-Nummer: 144896-92-4