2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923851-1G
OR923851-250MG
APOSOR923851-1GEA
358
EUR
APOSOR923851-1G
APOSOR923851-250MG
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09925119 CAS-Nummer: 142935-60-2 |