4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923883-1G OR923883-250MG
APOSOR923883-1GEA 806 EUR
APOSOR923883-1G APOSOR923883-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₃BrN₄
Molecular Weight: 199.008 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040189
CAS-Nummer: 30129-51-2