2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923993-1G
OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA
310
EUR
APOSOR923993-1G
APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174.196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144912 CAS-Nummer: 17190-77-1 |