3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924020-1G OR924020-5G
APOSOR924020-1GEA 290 EUR
APOSOR924020-1G APOSOR924020-5G
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formel: C₅H₅ClOS
Molecular Weight: 148,611 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203004
CAS-Nummer: 193602-41-4