4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924043-1G OR924043-250MG
APOSOR924043-1GEA 208 EUR
APOSOR924043-1G APOSOR924043-250MG
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid 95%
4-Methoxy-3,5-dimethylpicolinic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22397804
CAS-Nummer: 138569-60-5