Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924082-1G OR924082-250MG
APOSOR924082-1GEA 806 EUR
APOSOR924082-1G APOSOR924082-250MG
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-chloropyrimidine-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186.596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16610953
CAS-Nummer: 1227571-82-5