Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-(Hydroxymethyl)pyrazole-3-carboxylate
OR924136-1G
OR924136-250MG
OR924136-5G
APOSOR924136-1GEA
116
EUR
APOSOR924136-1G
APOSOR924136-250MG
APOSOR924136-5G
Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 170,166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620142 CAS-Nummer: 61453-48-3 |