2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 0 EUR
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09924953
CAS-Nummer: 1000515-98-9