5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 754 EUR
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 196.226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13190321
CAS-Nummer: 1268816-48-3