2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924227-1G OR924227-250MG
APOSOR924227-1GEA 130 EUR
APOSOR924227-1G APOSOR924227-250MG
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile 95%
2-Bromo-6-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06254423
CAS-Nummer: 155265-57-9