Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR924414-1G
OR924414-25G
OR924414-5G
APOSOR924414-1GEA
265
EUR
APOSOR924414-1G
APOSOR924414-25G
APOSOR924414-5G
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 1-methyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105920 CAS-Nummer: 227607-44-5 |