2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924435-1G OR924435-5G
APOSOR924435-1GEA 122 EUR
APOSOR924435-1G APOSOR924435-5G
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile 95%
2-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111887
CAS-Nummer: 89942-45-0