4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR924446-1G
OR924446-5G
APOSOR924446-1GEA
148
EUR
APOSOR924446-1G
APOSOR924446-5G
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Methoxy-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₇N₃O Molecular Weight: 149,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127852 CAS-Nummer: 4786-76-9 |