1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924451-1G OR924451-5G
APOSOR924451-1GEA 95.7 EUR
APOSOR924451-1G APOSOR924451-5G
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₇NOS
Molecular Weight: 141,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369793
CAS-Nummer: 7533-07-5