N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924466-10G
OR924466-1G
OR924466-25G
APOSOR924466-10GEA
128
EUR
APOSOR924466-10G
APOSOR924466-1G
APOSOR924466-25G
N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide 96%
N,N-Diethylthiophene-3-carboxamide
Formel:
C₉H₁₃NOS Molecular Weight: 183.271 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11742083 CAS-Nummer: 73540-75-7 |