Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924492-1G OR924492-250MG
APOSOR924492-1GEA 806 EUR
APOSOR924492-1G APOSOR924492-250MG
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate 95%
Methyl 5-methyloxazole-2-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839097
CAS-Nummer: 124999-43-5