2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924544-1G OR924544-250MG
APOSOR924544-1GEA 719 EUR
APOSOR924544-1G APOSOR924544-250MG
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one 95%
2,2-Dimethylbenzofuran-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20040044
CAS-Nummer: 16748-90-6