(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR924732-1G OR924732-250MG
APOSOR924732-1GEA 905 EUR
APOSOR924732-1G APOSOR924732-250MG
(3S)-3-Phenylpyrrolidine 98%
(3S)-3-Phenylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19216484
CAS-Nummer: 62624-46-8