Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR924751-10G OR924751-1G OR924751-5G
APOSOR924751-10GEA 2050 EUR
APOSOR924751-10G APOSOR924751-1G APOSOR924751-5G
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105985
CAS-Nummer: 169899-49-4