3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR924769-1G OR924769-5G
APOSOR924769-1GEA 609 EUR
APOSOR924769-1G APOSOR924769-5G
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.174 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15474858
CAS-Nummer: 1209654-41-0