(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924852-1G OR924852-5G
APOSOR924852-1GEA 270 EUR
APOSOR924852-1G APOSOR924852-5G
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride 95%
(S)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 151,634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015900
CAS-Nummer: 688809-96-3