tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924855-25G
APOSOR924855-25GEA 104 EUR
APOSOR924855-25G
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,5-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Molecular Weight: 213,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14706038
CAS-Nummer: 396731-40-1