(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924898-1G OR924898-250MG
APOSOR924898-1GEA 841 EUR
APOSOR924898-1G APOSOR924898-250MG
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(3R)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Molecular Weight: 128,215 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264184
CAS-Nummer: 935534-43-3