1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924899-1G
OR924899-250MG
APOSOR924899-1GEA
828
EUR
APOSOR924899-1G
APOSOR924899-250MG
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile 95%
1-Amino-4-bromo-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Formel:
C₅H₄BrN₃ Molecular Weight: 186.009 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105808 CAS-Nummer: 937161-86-9 |