4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR924951-1G
OR924951-25G
OR924951-5G
APOSOR924951-1GEA
29
EUR
APOSOR924951-1G
APOSOR924951-25G
APOSOR924951-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4,6-Dimethoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Molecular Weight: 184.149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11557227 CAS-Nummer: 4319-93-1 |