[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]furan, 5-(Fur-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR9251-1G
OR9251-250MG
APOSOR9251-1GEA
209
EUR
APOSOR9251-1G
APOSOR9251-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 178,188 g/mol Schmelzpunkt: 43…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271948 CAS-Nummer: 876728-41-5 |