4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925457-1G OR925457-250MG
APOSOR925457-1GEA 335 EUR
APOSOR925457-1G APOSOR925457-250MG
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine 95%
4-(4-Chloro-phenyl)-isoxazol-5-ylamine
Formel: C₉H₇ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01747260
CAS-Nummer: 64047-49-0