3'-Hydroxypropiophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Hydroxyphenyl)propan-1-one
OR925473-100G
APOSOR925473-100GEA 132 EUR
APOSOR925473-100G
3'-Hydroxypropiophenone 97%
3'-Hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428514
CAS-Nummer: 13103-80-5