Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925621-5G
APOSOR925621-5GEA 112 EUR
APOSOR925621-5G
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 154,166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204177
CAS-Nummer: 10250-59-6