2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxy-6-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR925628-1G
APOSOR925628-1GEA 46.4 EUR
APOSOR925628-1G
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone 95%
2-Methoxy-6-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743870
CAS-Nummer: 55996-28-6