7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925654-100MG OR925654-1G OR925654-250MG
APOSOR925654-100MGEA 71.2 EUR
APOSOR925654-100MG APOSOR925654-1G APOSOR925654-250MG
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114872
CAS-Nummer: 22246-05-5