5,7-Dihydroxycoumarin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
OR925694-1G OR925694-5G
APOSOR925694-1GEA 26.1 EUR
APOSOR925694-1G APOSOR925694-5G
5,7-Dihydroxycoumarin 95%
5,7-Dihydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00488354
CAS-Nummer: 2732-18-5