5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925755-5G
APOSOR925755-5GEA 162 EUR
APOSOR925755-5G
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NO·ClH
Molecular Weight: 195,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22683320
CAS-Nummer: 1418117-87-9