6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA 328 EUR
APOSOR925779-1G APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formel: C₇H₉ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234337
CAS-Nummer: 41288-91-9