3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 52.2 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
Molecular Weight: 210.027 g/mol
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261031
CAS-Nummer: 89891-69-0