5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methoxy-2-thiophenecarboxylic Acid
OR925821-1G OR925821-250MG
APOSOR925821-1GEA 203 EUR
APOSOR925821-1G APOSOR925821-250MG
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₃S
Molecular Weight: 158.175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02317367
CAS-Nummer: 29212-22-4