2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925847-1G OR925847-250MG
APOSOR925847-1GEA 647 EUR
APOSOR925847-1G APOSOR925847-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Formel: C₇H₁₁NO
Molecular Weight: 125,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059767
CAS-Nummer: 30796-85-1