4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenylthiazole-2-carbaldehyde
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 185 EUR
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02665589
CAS-Nummer: 75390-44-2