1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925896-1G
OR925896-250MG
APOSOR925896-1GEA
683
EUR
APOSOR925896-1G
APOSOR925896-250MG
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02956036 CAS-Nummer: 65287-74-3 |