N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl endo-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, tert-Butyl (1S,5R)-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR926114-5G
APOSOR926114-5GEA
115
EUR
APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 226,315 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18428077 CAS-Nummer: 207405-68-3 |