(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926138-1G OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA 364 EUR
APOSOR926138-1G APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Formel: C₉H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752621
CAS-Nummer: 872362-98-6