2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926143-1G OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA 88.6 EUR
APOSOR926143-1G APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Formel: C₆H₄N₂O₂
Molecular Weight: 136,108 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11558977
CAS-Nummer: 35441-10-2