4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926187-1G
OR926187-500MG
APOSOR926187-1GEA
393
EUR
APOSOR926187-1G
APOSOR926187-500MG
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₇NO₅ Molecular Weight: 279,288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10698084 CAS-Nummer: 138402-13-8 |