2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926189-1G
APOSOR926189-1GEA 68.3 EUR
APOSOR926189-1G
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄ClNO₂S
Molecular Weight: 177,609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12404922
CAS-Nummer: 1194374-24-7