6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926223-1G
OR926223-5G
APOSOR926223-1GEA
0
EUR
APOSOR926223-1G
APOSOR926223-5G
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657614 CAS-Nummer: 19181-64-7 |