tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926257-100MG OR926257-1G OR926257-250MG
APOSOR926257-100MGEA 145 EUR
APOSOR926257-100MG APOSOR926257-1G APOSOR926257-250MG
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₁NO₂
Molecular Weight: 199,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21105463
CAS-Nummer: 869527-80-0